Documentos Principais
200042
Sigma-Aldrich
Chromyl chloride
≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Chromium(VI) dichloride dioxide, Chromium(VI) oxychloride, Dichlorochromium(VI) oxide
Selecione um tamanho
10 G
R$ 821,00
R$ 821,00
Previsão de entrega em03 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 821,00
About This Item
Fórmula linear:
CrO2Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
154.90
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio:
≥99.99% trace metals basis
Formulário:
liquid
R$ 821,00
Previsão de entrega em03 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
Formulário
liquid
Impurezas
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
p.e.
117 °C (lit.)
pf
−96.5 °C (lit.)
densidade
1.911 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Cr](Cl)(=O)=O
InChI
1S/2ClH.Cr.2O/h2*1H;;;/q;;+2;;/p-2
chave InChI
AHXGRMIPHCAXFP-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)