199133
Bicarbonato di-terc-butílico
reagent grade, 97%
Sinônimo(s):
Anidrido Boc, Pirocarbonato di-terc-butílico
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.409 (lit.)
pb
56-57 °C/0.5 mmHg (lit.)
pf
23 °C (lit.)
densidade
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
chave InChI
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Advertência
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
98.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37 °C - closed cup