196746
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alcohol
98%
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
114-115 °C/60 mmHg (lit.)
pf
37-38 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7H3F5O/c8-3-2(1-13)4(9)6(11)7(12)5(3)10/h13H,1H2
chave InChI
PGJYYCIOYBZTPU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?