195723
3,4-Dihydro-2,2-dimethyl-4-oxo-2H-pyran-6-carboxylic acid
98%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
170 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ether
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)CC(=O)C=C(O1)C(O)=O
InChI
1S/C8H10O4/c1-8(2)4-5(9)3-6(12-8)7(10)11/h3H,4H2,1-2H3,(H,10,11)
chave InChI
ANKQOBXQEHGUJT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)