195022
2-Ethyl-2-phenylmalonamide monohydrate
99%
Sinônimo(s):
PEMA
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
solid
pf
120 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.CCC(C(N)=O)(C(N)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14N2O2.H2O/c1-2-11(9(12)14,10(13)15)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7H,2H2,1H3,(H2,12,14)(H2,13,15);1H2
chave InChI
FZSBWHZDTUPYRX-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup