Documentos Principais
193518
Sigma-Aldrich
3-Chlorophenethyl alcohol
98%
Sinônimo(s):
2-(3-Chlorophenyl)ethanol
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
156.61
Beilstein:
2042059
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.549 (lit.)
p.e.
135-137 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
1.181 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCCc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6,10H,4-5H2
chave InChI
NDWAVJKRSASRPH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-Chlorophenethyl alcohol undergoes coupling reaction with dibutylamine[1].
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mark R Biscoe et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(21), 6686-6687 (2008-05-02)
A new class of one-component Pd precatalysts bearing biarylphosphine ligands is described. These precatalysts are air- and thermally stable, are easily activated under normal reaction conditions at or below room temperature, and ensure the formation of the highly active monoligated