Documentos Principais
155640
Sigma-Aldrich
5-Amino-3-methyl-isothiazole hydrochloride
Selecione um tamanho
25 G
R$ 2.083,00
R$ 2.083,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 2.083,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6N2S · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
150.63
Beilstein:
3689447
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.083,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
Nível de qualidade
Impurezas
~10% NH4Cl
pf
300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cc1cc(N)sn1
InChI
1S/C4H6N2S.ClH/c1-3-2-4(5)7-6-3;/h2H,5H2,1H3;1H
chave InChI
ZRTGHKVPFXNDHE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
5-Amino-3-methyl-isothiazole hydrochloride may be used in chemical synthesis studies.
Used for pharmacological studies as a precursor for:
  • MMP12 inhibitors
  • Aurora kinase inhibitors
  • N-Heterocyclic indolyl glyoxylamides as anticancer agents
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)