Documentos Principais
190942
Sigma-Aldrich
Poly(1,4-butylene terephthalate)
average Mv ~38,000, pellets
Selecione um tamanho
250 G
R$ 936,00
R$ 936,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 G
R$ 936,00
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 936,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
pellets
Nível de qualidade
peso molecular
average Mv ~38,000
temperatura de transição
Tm 227 °C
Tg 66 °C
densidade
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCO.OC(=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H10O4.C4H10O2/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2;5-3-1-2-4-6/h3-6H,1-2H3;5-6H,1-4H2
chave InChI
DHQLHXKTPYFDCS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Molded into auto parts, electrical components and domestic appliance assemblies.
Características e benefícios
Chemical resistance similar to PET. Low water absorption giving improved dimensional stability and electrical insulating properties.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Denisse Esther Mallaupoma Camarena et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(12) (2020-12-20)
The development of products for topical applications requires analyses of their skin effects before they are destined for the market. At present, the ban on animal use in several tests makes the search for in vitro models (such as artificial
Masaki Watanabe et al.
Polymers, 12(1) (2020-01-16)
The purpose of this study was to evaluate the physical and chemical properties of engineering plastics processed using supercritical CO2. First, we prepared disk-shaped test pieces via a general molding process, which were plasticized using supercritical CO2 at temperatures lower