Ensaio
97%
pf
35-39 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H13NO/c14-12-8-4-5-9-13(12)15-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10,14H2
chave InChI
PLPVLSBYYOWFKM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3