Documentos Principais
100803
Sigma-Aldrich
3-Benzyloxyaniline
98%
Selecione um tamanho
10 G
R$ 1.640,00
R$ 1.640,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 1.640,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2OC6H4NH2
Número CAS:
Peso molecular:
199.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.640,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
pf
63-67 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H13NO/c14-12-7-4-8-13(9-12)15-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10,14H2
chave InChI
IGPFOKFDBICQMC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)