Documentos Principais
188565
Phthalimidoacetaldehyde dimethyl acetal
98%
Sinônimo(s):
N-(2,2-Dimethoxyethyl)phthalimide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H13NO4
Número CAS:
Peso molecular:
235.24
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
InChI
1S/C12H13NO4/c1-16-10(17-2)7-13-11(14)8-5-3-4-6-9(8)12(13)15/h3-6,10H,7H2,1-2H3
chave InChI
HDSDOJMUZFFCFU-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)