Documentos
187402
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol
98%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(NO2)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
187.58
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
liquid
pf
78-79 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCc1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO3/c8-6-1-2-7(9(11)12)5(3-6)4-10/h1-3,10H,4H2
chave InChI
ULYZTHQGJXPEFT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
5-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol was used in the synthesis of carbamates.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Preparation of carbamates from amines and alcohols under mild conditions.
D'Addona D and Bochet CG.
Tetrahedron Letters, 42(31), 5227-5229 (2001)