About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(F)CN
Número CAS:
Peso molecular:
155.56
Beilstein:
1940332
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
104 °C/11 mmHg (lit.)
pf
55-59 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cccc(Cl)c1C#N
InChI
1S/C7H3ClFN/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H
chave InChI
XPTAYRHLHAFUOS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Chloro-6-fluorobenzonitrile is an inhibitor of cellulose synthesis.
Aplicação
2-Chloro-6-fluorobenzonitrile was used in the synthesis of:
- rac-2-chloro-6-(oxiran-2-ylmethoxy)benzonitrile
- high-molecular-weight, soluble polyarylether alternating copolymers containing pendent cyano groups
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Chemoenzymatic synthesis of calcilytic agent NPS-2143 employing a lipase-mediated resolution protocol.
Kamal A and Chouhan G.
Tetrahedron Asymmetry, 16(16), 2784-2789 (2005)
Synthesis and properties of new alternating copolyethers containing pendent cyano groups.
Mercer FW, et al.
Polymer, 35(24), 5355-5363 (1994)
D Montezinos et al.
Planta, 148(4), 305-311 (1980-04-01)
Several compounds were tested for their ability to inhibit the in-vivo synthesis of cellulose and other cell-wall polysaccharides in fibers of cotton (Gossypium hirsutum L.) developing on in-vitro cultured ovules. Inhibitory effects were measured by the ability of the compounds