187127
1,9-Diaminononane
98%
Sinônimo(s):
1,9-Nonanediamine, Nonamethylenediamine
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
258-259 °C/756 mmHg (lit.)
pf
35-37 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCCCCCCCCCN
InChI
1S/C9H22N2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h1-11H2
chave InChI
SXJVFQLYZSNZBT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?