Documentos Principais
186678
Sigma-Aldrich
2,4,4-Trimethyl-1-pentanol
98%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CCH2CH(CH3)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
130.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
liquid
Ensaio:
98%
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.427 (lit.)
p.e.
168-169 °C/740 mmHg (lit.)
densidade
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(CO)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18O/c1-7(6-9)5-8(2,3)4/h7,9H,5-6H2,1-4H3
chave InChI
ZNRVRWHPZZOTIE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2,4,4-Trimethyl-1-pentanol is the principal metabolite of 2,2,4-trimethylpentane[1]. Phase equilibria of 2,4,4-trimethyl-1-pentanol in supercritical carbon dioxide has been investigated[2].
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
60 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
C T Olson et al.
Biochemical and biophysical research communications, 130(1), 313-316 (1985-07-16)
The compound 2,2,4-trimethylpentane (2,2,4 TMP) is reported to be especially potent in inducing kidney lesions in male rats (1,2). Although the pathology produced by 2,2,4 TMP has been examined (1), there are no reports concerning the metabolism of 2,2,4 TMP
Phase equilibria of alcohols in supercritical fluids Part II. The effect of side branching on C8 alcohols in supercritical carbon dioxide.
Schwarz CE, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 51(2), 128-135 (2009)