Documentos Principais
277312
Sigma-Aldrich
2-Propyl-1-pentanol
99%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 496,00
10 G
R$ 2.192,00
R$ 496,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 496,00
10 G
R$ 2.192,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2CH2)2CHCH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
130.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 496,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.43 (lit.)
p.e.
80-82 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(CO)CCC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
chave InChI
LASHFHLFDRTERB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Propyl-1-pentanol may be used in chemical synthesis.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)