Documentos Principais
184365
Sigma-Aldrich
(Methylsulfonyl)acetonitrile
97%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.160,00
R$ 1.160,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.160,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3SO2CH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
119.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.160,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
pf
81-84 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
sulfone
cadeia de caracteres SMILES
CS(=O)(=O)CC#N
InChI
1S/C3H5NO2S/c1-7(5,6)3-2-4/h3H2,1H3
chave InChI
FOTRKCAZUSJCQD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
(Methylsulfonyl)acetonitrile was used in the synthesis of:
  • substituted δ-pyrone ring analogues[1]
  • 4,9-dihydropyrrolo[2,1-b]quinazolines containing electron withdrawing groups at the 3-position[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
An Intramolecular N-Arylation Approach to 3-Functionalized 4, 9-Dihydropyrrolo [2, 1-b] quinazolines.
Suthiwangcharoen N, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 48(3), 706-709 (2011)
A novel entry to substituted chromones and furochromones through cyclopropane intermediates.
Gammill RB, et al.
Tetrahedron Letters, 33(8), 997-1000 (1992)