Documentos Principais
8.18559
Sigma-Aldrich
Allyl cyanoacetate
for synthesis
Sinônimo(s):
Allyl cyanoacetate, Cyanoacetic acid allyl ester
About This Item
Fórmula linear:
NCCH2COOCH2CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
125.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352117
Número do índice EC:
236-423-4
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.05 hPa
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
160 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
89-90 °C/5 hPa
pf
-40.0 °C
temperatura de transição
flash point 91 °C
densidade
1.072 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N#CCC(=O)OCC=C
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-5-9-6(8)3-4-7/h2H,1,3,5H2
chave InChI
WXKCRCGKCOKJEF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.072 - 1.073
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3