Ensaio
98%
forma
solid
pf
112-114 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=S(=O)(CC#N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO2S/c9-6-7-12(10,11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,7H2
chave InChI
ZFCFFNGBCVAUDE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges