Documentos Principais
183393
Sigma-Aldrich
Boron tris(trifluoroacetate) solution
1.0 M in trifluoroacetic acid
Sinônimo(s):
BTFA, Tris[trifluoroacetoxy]borane
About This Item
Fórmula linear:
(CF3CO2)3B
Número CAS:
Peso molecular:
349.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
Formulário
liquid
concentração
1.0 M in trifluoroacetic acid
densidade
1.521 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(=O)OB(OC(=O)C(F)(F)F)OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6BF9O6/c8-4(9,10)1(17)20-7(21-2(18)5(11,12)13)22-3(19)6(14,15)16
chave InChI
CWBHKBKGKCDGDM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Trifluoroacetylation of arenes
Embalagem
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Informações legais
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)