Documentos Principais
17974
Sigma-Aldrich
Z-β-Dab(Boc)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
(R)-4-(Boc-amino)-3-(Z-amino)butyric acid, Nβ-Z-Nγ-Boc-L-3,4-diaminobutyric acid, Nγ-Boc-Nβ-Z-L-3,4-diaminobutyric acid, Z-β-Dbu(Boc)-OH
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H24N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
352.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (TLC)
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NC[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C17H24N2O6/c1-17(2,3)25-15(22)18-10-13(9-14(20)21)19-16(23)24-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,19,23)(H,20,21)/t13-/m1/s1
chave InChI
KUMMZCONPFBQTC-CYBMUJFWSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)