902772
(Diacetoxyiodo)benzene solution
0.50 M solution in DCM
Sinônimo(s):
Iodobenzene diacetate, Iodosobenzene diacetate, Phenyl-iodanediyl diacetate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
índice de refração
n/D 1.444
densidade
1.361 g/mL
InChI
1S/C10H11IO4/c1-8(12)14-11(15-9(2)13)10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1-2H3
chave InChI
ZBIKORITPGTTGI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)