Documentos
520543
Sigma-Aldrich
Pyridine-d5 N-oxide
98 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5D5NO
Número CAS:
Peso molecular:
100.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352119
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
pb
270 °C (lit.)
pf
61-65 °C (lit.)
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+]1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C5H5NO/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
chave InChI
ILVXOBCQQYKLDS-RALIUCGRSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
289.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
143 °C - closed cup