Documentos Principais
176729
Sigma-Aldrich
Deuterium chloride solution
20 wt. % in D2O, 99.5 atom % D
Sinônimo(s):
Hydrochloric acid-d solution
About This Item
Fórmula linear:
DCl
Número CAS:
Peso molecular:
37.47
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
pureza isotópica
99.5 atom % D
Nível de qualidade
concentração
20 wt. % in D2O
índice de refração
n20/D 1.378
p.e.
108 °C
densidade
1.189 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
Cl[2H]
InChI
1S/ClH/h1H/i/hD
chave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-DYCDLGHISA-N
Embalagem
10g in prescored ampule, 50g in screw-cap bottle
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)