Documentos Principais
176672
Sigma-Aldrich
Methyl formate-d
99 atom % D
Sinônimo(s):
Methyl deuterioformate
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.271,00
R$ 1.271,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.271,00
About This Item
Fórmula linear:
DCO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
61.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 1.271,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pressão de vapor
9.34 psi ( 20 °C)
pureza isotópica
99 atom % D
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.3435 (lit.)
p.e.
34 °C (lit.)
pf
-100 °C (lit.)
densidade
0.990 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C(=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3/i2D
chave InChI
TZIHFWKZFHZASV-VMNATFBRSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-25.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-32 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)