Documentos
666394
Sigma-Aldrich
Methyl-12C-amine-15N hydrochloride
99.9 atom % 12C, 99 atom % 15N
About This Item
Fórmula linear:
13CH315NH2 ·HCl
Peso molecular:
69.50
Código UNSPSC:
12352101
pureza isotópica
99.9 atom % 12C
99 atom % 15N
forma
solid
pf
232-234 °C
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][15NH2].Cl
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3