29207
Fmoc-Lys(Ddiv)-OH
≥96.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Nα-Fmoc-Nε-[1-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene)-3-methylbutyl]-L-lysine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥96.0% (HPLC)
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C\C(NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O)=C4/C(=O)CC(C)(C)CC4=O
InChI
1S/C34H42N2O6/c1-21(2)17-28(31-29(37)18-34(3,4)19-30(31)38)35-16-10-9-15-27(32(39)40)36-33(41)42-20-26-24-13-7-5-11-22(24)23-12-6-8-14-25(23)26/h5-8,11-14,21,26-27,35H,9-10,15-20H2,1-4H3,(H,36,41)(H,39,40)/t27-/m0/s1
chave InChI
PYCBVLUBTMHNPW-MHZLTWQESA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?