Documentos Principais
172871
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)aniline hydrochloride
97%
Sinônimo(s):
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine hydrochloride, 4-Aminobenzotrifluoride hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H4NH2·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
197.59
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
200 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3N.ClH/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5;/h1-4H,11H2;1H
chave InChI
CZGDYZDUMJDQSD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Aminobenzotrifluoride hydrochloride may be used in the synthesis of 2-(4-((6-Chloro-2-quinoxalinyl)oxy)phenoxy)-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)propanamide.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)