170216
Methylglyoxal 1,1-dimethyl acetal
≥97%
Sinônimo(s):
1,1-Dimethoxyacetone, Pyruvaldehyde-1-dimethyl acetal, Pyruvic aldehyde dimethyl acetal
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.398 (lit.)
pb
143-147 °C (lit.)
densidade
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(OC)C(C)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(6)5(7-2)8-3/h5H,1-3H3
chave InChI
ULVSHNOGEVXRDR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
26 °C - closed cup