This glyoxal is not deionized. As mentioned in the DESCRIPTION section under 'Other Notes', the form of glyoxal is composed of 3 moles of glyoxal and 2 moles of water in a relatively stable configuration.
50649
Glyoxal solution
for molecular biology, BioReagent, ~40% in H2O (~8.8 M)
Sinônimo(s):
Ethanedial, Oxalaldehyde
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Formulário
liquid
concentração
~40% in H2O (~8.8 M)
Impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
índice de refração
n20/D 1.409
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤300 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)C([H])=O
InChI
1S/C2H2O2/c3-1-2-4/h1-2H
chave InChI
LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- nucleic acid denaturation
- binding of DNA/RNA to nitrocellulose membrane
Outras notas
Atenção
Princípio
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
-
Is this glyoxal deionized?
1 answer-