167479
Chloroacetone
95%
Sinônimo(s):
1-Chloropropan-2-one, Chloro-2-propanone
Ensaio
95%
contém
~0.1% Drapex 39 as stabilizer
Impurezas
~5% 1,1-dichloroacetone and/or mesityl oxide
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
p.e.
120 °C (lit.)
pf
−44.5 °C
solubilidade
alcohol: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
densidade
1.162 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ketone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)CCl
InChI
1S/C3H5ClO/c1-3(5)2-4/h2H2,1H3
chave InChI
BULLHNJGPPOUOX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?