166782
2,2′-Thiodiethanol
≥99%
Sinônimo(s):
2,2′-Thiobis(ethanol), Bis(2-hydroxyethyl) sulfide, Thiodiethylene glycol, Thiodiglycol
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5215 (lit.)
p.e.
164-166 °C/20 mmHg (lit.)
pf
−16 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
water: miscible(lit.)
densidade
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
thioether
cadeia de caracteres SMILES
OCCSCCO
InChI
1S/C4H10O2S/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
chave InChI
YODZTKMDCQEPHD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- In the synthesis of luminescent polynuclear gold(I) phosphine complexes.
- To prepare Co(II) and Mn(II) complexes.
- As a reactant to prepare sulfone-containing polyurethane materials for electrophoretic applications.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
329.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
165 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?