Key Documents
164550
Sigma-Aldrich
Tritylium hexachloroantimonate
Sinônimo(s):
Triphenylcarbenium hexachloroantimonate, Trityl hexachloroantimonate
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)3C(SbCl6)
Número CAS:
Peso molecular:
577.80
Beilstein:
3817547
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
pf
218 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Sb-](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl.c1ccc(cc1)[C+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15.6ClH.Sb/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;;;;/h1-15H;6*1H;/q+1;;;;;;;+5/p-6
chave InChI
GASWLBDVMZXHOP-UHFFFAOYSA-H
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)