163015
Thallium(III) nitrate trihydrate
Sinônimo(s):
TTN, Thallium trinitrate
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
adequação da reação
core: thallium
reagent type: catalyst
pf
102-105 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.[Tl+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.3H2O.Tl/c3*2-1(3)4;;;;/h;;;3*1H2;/q3*-1;;;;+3
chave InChI
ZCPIKMRXMBJLCP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis, and are some of the organic chemist’s most powerful tools for creating novel products. Below is a list of the most commonly used oxidizing and reducing agents currently available in our catalog.