Documentos
162647
Sigma-Aldrich
Z-Gln-OH
99%
Sinônimo(s):
N-Cbz-L-glutamine, Carbobenzyloxy-L-glutamine, Z-L-Glutamine
About This Item
Fórmula linear:
NH2COCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
280.28
Beilstein:
2061271
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
forma
powder
atividade óptica
[α]23/D −7.3°, c = 2 in ethanol
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
134-138 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H16N2O5/c14-11(16)7-6-10(12(17)18)15-13(19)20-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H2,14,16)(H,15,19)(H,17,18)/t10-/m0/s1
chave InChI
JIMLDJNLXLMGLX-JTQLQIEISA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3