Documentos Principais
8.01977
Sigma-Aldrich
Butyryl chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Butyryl chloride
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)2COCl
Número CAS:
Peso molecular:
106.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
205-498-5
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
39 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
280 °C
potência
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
2.5-7.3 % (v/v)
índice de refração
n20/589 1.412
p.e.
101-105 °C/1013 hPa
pf
-89 °C
temperatura de transição
flash point 18 °C
densidade
1.03 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)CCC
InChI
1S/C4H7ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
chave InChI
DVECBJCOGJRVPX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.017 - 1.019
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
64.4 °F - DIN 51755 Part 1
Ponto de fulgor (°C)
18 °C - DIN 51755 Part 1