Documentos Principais
156752
Sigma-Aldrich
2,3-Dichloroanisole
≥97%
Sinônimo(s):
1,2-Dichloro-3-methoxybenzene
Selecione um tamanho
100 G
R$ 545,00
R$ 545,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 545,00
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
177.03
Beilstein:
1909166
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 545,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥97%
Formulário
solid
pf
31-33 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2O/c1-10-6-4-2-3-5(8)7(6)9/h2-4H,1H3
chave InChI
HFEASCCDHUVYKU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
The product has been used to develop an analytical method for the determination of biogenic halogenated anisoles in the picogram/m3 range in air.[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
U Führer et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 354(3), 333-343 (1996-01-01)
Halogenated anisoles (methyl-phenyl ethers) appear to be ubiquitous organic trace compounds in the environment. An analytical method is presented for analyzing the altogether 134 congeners of chloro-, bromo- and mixed bromochloro-anisoles on an isomer-specific basis in air. High volume sampling