Documentos Principais
T12807
Sigma-Aldrich
2(3)-(Tetrahydrofurfuryloxy)tetrahydropyran
98%
Sinônimo(s):
‘T-Solvent’
Selecione um tamanho
100 G
R$ 2.373,00
R$ 2.373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 2.373,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18O3
Número CAS:
Peso molecular:
186.25
Beilstein:
109779
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
densidade
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC(OC1)OCC2CCCO2.C3COCC(C3)OCC4CCCO4
InChI
1S/2C10H18O3/c1-3-9(7-11-5-1)13-8-10-4-2-6-12-10;1-2-6-12-10(5-1)13-8-9-4-3-7-11-9/h2*9-10H,1-8H2
chave InChI
OMNURHQDSBSXKB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)