155713
5-Nitro-2-furoic acid
98%
Sinônimo(s):
5-Nitrofuran-2-carboxylic acid
Selecione um tamanho
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
185-189 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
nitro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3NO5/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)
chave InChI
IODMEDPPCXSFLD-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?