Documentos Principais
499781
Sigma-Aldrich
Benzyl carbazate
97%
Sinônimo(s):
(Benzyloxycarbonyl)hydrazine, Z-hydrazine
About This Item
Fórmula linear:
H2NNHCO2CH2C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
166.18
Beilstein:
1952982
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
65-68 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
hydrazine
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
NNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10N2O2/c9-10-8(11)12-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,9H2,(H,10,11)
chave InChI
RXUBZLMIGSAPEJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Palanivelu Nithya et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 165, 220-231 (2016-11-07)
In the present study, new Schiff base complexes with the composition [M(NCS)