155322
trans-Styrylacetic acid
96%
Sinônimo(s):
4-Phenyl-3-butenoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
pontuação do produto alternativo mais ecológico
old score: 22
new score: 3
Find out more about DOZN™ Scoring
características do produto alternativo mais ecológico
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
84-86 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H,8H2,(H,11,12)/b7-4+
chave InChI
PSCXFXNEYIHJST-QPJJXVBHSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3