Documentos
15423
Sigma-Aldrich
Boc-Gly-OSu
≥99.0% (T), for peptide synthesis
Sinônimo(s):
Boc-glycine N-hydroxysuccinimide ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H16N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
272.25
Beilstein:
1549242
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
product name
Boc-Gly-OSu, ≥99.0% (T)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (T)
forma
solid
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
resíduo de ignição
≤0.05%
pf
165-167 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C11H16N2O6/c1-11(2,3)18-10(17)12-6-9(16)19-13-7(14)4-5-8(13)15/h4-6H2,1-3H3,(H,12,17)
chave InChI
LJCWRJYVPJJTMB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3