Documentos Principais
153230
Sigma-Aldrich
N-(2-Amino-4-chlorophenyl)anthranilic acid
97%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 781,00
R$ 781,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 781,00
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H3(Cl)NHC6H4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
262.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 781,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
191 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(Cl)ccc1Nc2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C13H11ClN2O2/c14-8-5-6-12(10(15)7-8)16-11-4-2-1-3-9(11)13(17)18/h1-7,16H,15H2,(H,17,18)
chave InChI
HMVPMZFEYCGSTC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
N-(2-Amino-4-chlorophenyl)anthranilic acid may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Young Jin Seong et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 64(7) (2020-05-13)
The rise of extensively drug-resistant and multidrug-resistant strains of Neisseria gonorrhoeae has occurred in parallel with the increasing demand for new drugs. However, the current methods of drug discovery are burdened with rigorous assessments and require more time than can