Ensaio
98%
forma
powder
pf
110-112 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccccc1Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-13(15)11-8-4-5-9-12(11)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,(H,14,15)
chave InChI
PKRSYEPBQPFNRB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3