Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
Formulário
liquid
Lim. expl.
0.34-6.3 % (lit.)
técnica(s)
NMR: suitable
índice de refração
n20/D 1.394 (lit.)
p.e.
125-127 °C
pf
-57 °C (lit.)
densidade
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+18
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
chave InChI
TVMXDCGIABBOFY-VAZJTQEUSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)