Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
forma
solid
peso molecular
483.95 by atom % calculation (98 atom % D)
pb
258-259 °C/3 mmHg (lit.)
pf
62-67 °C (lit.)
alteração de massa
M+62
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C30H62/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-30H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2,21D2,22D2,23D2,24D2,25D2,26D2,27D2,28D2,29D2,30D2
chave InChI
JXTPJDDICSTXJX-NHHWXLSESA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3