Documentos Principais
15128
Sigma-Aldrich
Boc-Ile-ONp
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Boc-L-Isoleucine 4-nitrophenyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H24N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
352.38
Beilstein:
1894884
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (TLC)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H24N2O6/c1-6-11(2)14(18-16(21)25-17(3,4)5)15(20)24-13-9-7-12(8-10-13)19(22)23/h7-11,14H,6H2,1-5H3,(H,18,21)/t11-,14-/m0/s1
chave InChI
RFSVHANJROIWPM-FZMZJTMJSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)