Documentos Principais
8.53037
Sigma-Aldrich
Boc-D-Arg(Tos)-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-D-Arg(Tos)-OH, N-α-t.-Boc-N G-tosyl-D-arginine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H28N4O6S
Número CAS:
Peso molecular:
428.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(\N=C(\NCCC[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)/N)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C18H28N4O6S/c1-12-7-9-13(10-8-12)29(26,27)22-16(19)20-11-5-6-14(15(23)24)21-17(25)28-18(2,3)4/h7-10,14H,5-6,11H2,1-4H3,(H,21,25)(H,23,24)(H3,19,20,22)/t14-/m1/s1
chave InChI
WBIIPXYJAMICNU-CQSZACIVSA-N
Descrição geral
Building block for introduction of D-arginine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligação
Replaces: 04-13-0044
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in pyridine): +9.5 - +12.5 °
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3