151041
2,4-Dimethylbenzaldehyde
technical grade, 90%
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Ensaio
90%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.549 (lit.)
pb
102-103 °C/14 mmHg (lit.)
pf
−9 °C (lit.)
densidade
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(C=O)c(C)c1
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-4-9(6-10)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3
chave InChI
GISVICWQYMUPJF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup