Documentos
15043
Sigma-Aldrich
Boc-D-Homophe-OH
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
(R)-2-(Boc-amino)-4-phenylbutyric acid, Boc-D-homophenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H21NO4
Número CAS:
Peso molecular:
279.33
Beilstein:
3653505
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (TLC)
forma
solid
atividade óptica
[α]/D -6.5±1.0°, c = 2 in ethanol
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO4/c1-15(2,3)20-14(19)16-12(13(17)18)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m1/s1
chave InChI
MCODLPJUFHPVQP-GFCCVEGCSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3